Learn More
VACUUBRAND™ Vanne en ligne FPM/PP VV 6
Marque:  VACUUBRAND™ 20674090
296.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10517231
  • 312.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Électrovanne de régulation
• Alimentation 24 Vcc ou 230V
• Électrovanne de régulation tout ou rien
• Les électrovannes en raccord DN16 sont
• Corps polypropylène et membrane Viton
• Corps PVDF et membrane PTFE pour gaz corrosifs
• Electrovanne 24Vcc
• Polypropylène DN16
• Inclus avec 2 embouts cannelés pour tube φ int. 6 à 10mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FPM, polypropylène
1/boîte
Vanne en ligne VV 6
Nom du produit
VACUUBRAND™ Vanne en ligne FPM/PP VV 6 > Matériau : FPM/PP