Learn More
Axygen™ Rack vide MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Marque:  Axygen™ MR-R-B
Code produit. 16382237
  • 111.30€ / 5 pièces
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans inhibiteur de DNase / RNase / ADN humain / PCR détectable
  • Apyrogènes
  • Fabriqué dans une usine certifiée ISO aux États-Unis
  • Entièrement autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 13845
Transparent
Non stérile
1/carton
5/sachet, 1 sachet/boîte
Autoclavable
Polyéthylène
200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT et 1 000 μLXT
5/Bte
Nom du produit
Axygen™ Rack vide MultiRack > Pour 200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT et 1000 μLXT