Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre Luer Lock Fortunatrade; Optimatrade;
Peut être autoclavée à134deg;C. Les seringues Luer-Lock en verre Poulten Graftrade; Fortunatrade; Optimatrade; sont équipées d’un piston interchangeable.br /
22.55€ - 70.05€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | CE EN 46001 |
Matériau | Borosilicate Glass |
Description | Graduation ambrée |
Type de produit | Seringue Luer-Lock en verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10262151
|
Poulten Graf™
7 14021 |
1 ml |
22.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10252111
|
Poulten Graf™
7 14037 |
10 ml |
33.13€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10383851
|
Poulten Graf™
7 14027 |
2 ml |
23.95€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10353951
|
Poulten Graf™
7 14041 |
20 ml |
46.25€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249160
|
Poulten Graf™
7 14044 |
30 ml |
55.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10507941
|
Poulten Graf™
7 14033 |
5 ml |
25.05€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10538321
|
Poulten Graf™
7 14045 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalis /li/ulSpécification
Autoclavables | |
Borosilicate Glass | |
Seringue Luer-Lock en verre | |
Luer-Lock |
CE EN 46001 | |
Graduation ambrée | |
1/boîte | |
Oui |