Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre Luer Lock Fortunatrade; Optimatrade;
Code produit. 10383851
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10383851
Marque: Poulten Graf™ 7 14027
Peut être autoclavée à134deg;C. Les seringues Luer-Lock en verre Poulten Graftrade; Fortunatrade; Optimatrade; sont équipées d’un piston interchangeable.br /
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalisnbsp;/li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CE EN 46001
Matériau Borosilicate Glass
Description Graduation ambrée
Type de produit Seringue Luer-Lock en verre
Graduations 0,1 ml
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui