Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre Luer Lock Fortunatrade; Optimatrade;
Peut être autoclavée à134deg;C. Les seringues Luer-Lock en verre Poulten Graftrade; Fortunatrade; Optimatrade; sont équipées d’un piston interchangeable.br /
Marque: Poulten Graf™ 7 14037
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.04410kg
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalisnbsp;/li/ulSpécification
Autoclavables | |
Borosilicate Glass | |
Seringue Luer-Lock en verre | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
CE EN 46001 | |
Graduation ambrée | |
0,2 ml | |
10 ml | |
Oui |