Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur TwinDISPLAY
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
Marque:  Memmert™ SF55plus
Code produit. 12815873
  • 2755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • TwinDISPLAY : Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
  • Raccord d’évacuation à clapet réducteur
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarmes visuelles et sonores
Spécification
Spécification
CE
53 L
Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
SF55PLUS
TwinDISPLAY
115/230 V 50/60 Hz
400 mm
50/60 Hz
Les paramètres tels que la température, la vitesse du ventilateur, la position du clapet d’air, la durée du programme, les fuseaux horaires et l’heure d’été / d’hiver sont réglables sur ControlCOCKPIT ; Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation
1,7/2 kW
514 mm
330 mm
784 mm
10°C à 250°C
57 kg
400 mm
Certificat d’étalonnage des travaux
Ethernet et USB
115/230 V
585 mm
Documents
Brochures
Manuals
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur TwinDISPLAY > Capacité : 53 l ; nombre de grilles : 4