Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur TwinDISPLAY
Code produit. p-8002176 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
449 L
749 L
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12875873
Marque: Memmert™ SF750plus
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • TwinDISPLAY : Régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
  • Raccord d’évacuation à clapet réducteur
  • Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarmes visuelles et sonores
Spécification
Certifications/Conformité 12880: 2007-05, EN 61010-1 (CEI 61010-1), 61010-2-010 et 61010-2-40, CE
Profondeur (métrique) extérieure 784 mm
Capacité (métrique) 749 L
Profondeur (métrique) de la chambre 600 mm
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Hauteur (métrique) extérieure 1726 mm
Modèle SF750PLUS
max. (métrique) 10°C à 250°C
Affichage TwinDISPLAY
Alimentation électrique 4 V triphasé / N 50/60 Hz
Hauteur (métrique) intérieure 1200 mm
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 160°C
Fréquence 50/60 Hz
Interface Ethernet et USB
Matériau Acier inox, acier zingué
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Largeur (métrique) extérieure 1224 mm