Documents
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Le Thermo Scientific Fluoroskan est un fluorimètre pour microplaques compact et robuste, qui garantit simplicité et fiabilité, pour des flux de travaux plus efficaces.
Marque: Thermo Scientific™ 5200110
Doté d’excellentes performances optiques, le fluorimètre Fluoroskan Microplate est idéal pour les applications de recherche dans le domaine des sciences de la vie, telles que les études fluorimétriques des protéines et des enzymes, les études d’interactions moléculaires, la quantification des acides nucléiques et du gène rapporteur, la kinase par fluorimétrie et les dosages immunologiques et cellulaires.
• Haute sensibilité pour la lecture en dessus et dessous
• Distributeurs intégrés pour une initiation précise des réactions cinétiques
•Logiciel Thermo Scientific SkanIt puissant et facile à utiliser
Haute sensibilité pour la lecture dessus et dessous
L’utilisation d’optiques à éclairage direct sans fibre permet une lecture dessus et dessous haute sensibilité, une large gamme dynamique et des résultats précis pour les plaques à 6 et 384 puits.
Distributeurs intégrés pour une initiation précise des réactions cinétiques
Le fluoromètre de microplaques Fluoroskan peut être équipé de trois distributeurs de réactifs* maximum pour une utilisation lors de dosages cinétiques rapides, tels que les dosages de flux de Ca2+. Les distributeurs intégrés prennent en charge la lecture et la distribution simultanées, permettant ainsi la surveillance des mesures cinétiques rapides dès le début de la réaction. Le volume mort et le contre-balayage très faibles des réactifs facilitent la conservation des réactifs.
* La mise à niveau vers un troisième distributeur doit être effectuée par un technicien de service
Logiciel SkanIt puissant et facile à utiliser
Avec une configuration visuelle du flux de travaux, le logiciel SkanIt est rapide et facile à apprendre. En plus de fonctions d’exportation, il permet d’analyser facilement les données (avec tout un ensemble de calculs intégrés, comme la soustraction du blanc, la création de courbes standard, la classification, le contrôle qualité, les analyses cinétiques). Chaque utilisateur peut installer le logiciel SkanIt sur son propre ordinateur pour mettre en place des dosages et analyser des données.
Comprend :
le logiciel SkanIt pour PC et les paires de filtres suivantes (excitation et émission) : 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Une vaste sélection de filtres supplémentaires est disponible sur demande.
Applications :
dosages de flux Ca2+, prolifération cellulaire, cytotoxicité, adhérence cellulaire, quantification d’acides nucléiques, dosages de gènes rapporteurs, dosages d’hybridation, canaux ioniques, dosages FRET, immunoessais, activité enzymatique, quantification bactérienne, phagocytose, dosages d’oligonucléotides
Automate | |
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po.) | |
Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt) | |
18 s pour plaque à 96 puits | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
Haut et bas | |
Orbital | |
Filtres | |
200 VA max. | |
100/240 V |
Tube photomultiplicateur (PMT) | |
Température ambiante +3°C jusqu’à 45°C | |
Lampe halogène quartz | |
Intensité de fluorescence | |
Fluoroskan™ | |
Jusqu’à environ 5 000 unités de fluorescence relative (RFU) | |
Logiciel SkanIt | |
50/60 Hz | |
Température ambiante |