Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions pour l’ISE combinée perfectION™
Solution de référence recommandée pour le remplacement de l’électrolyte dans les électrodes sélectives d’ions.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51344755
126.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Maintenez les niveaux d’électrolyte élevés en les remplissant régulièrement – quand la sonde est immergée. Le niveau d’électrolyte doit toujours être supérieur au niveau de l’échantillon.
- Il est nécessaire de remplir ou de remplacer régulièrement la solution d’électrolyte pour maintenir une bonne performance.
- Pour des mesures précises, consultez le tableau ci-dessus pour vous assurer que l’électrolyte correct est sélectionné.
Spécification
Électrolyte Fion perfectION Électrolyte F | |
Électrolyte ionique perfectION E, 5 x 60 ml | |
Solution ISE combinée pour perfectION | |
Électrode perfectION : Nitrate |
Sécurité et traitement
- perfectION Ion Electrolyte F
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium Sulfate, Silver Chloride