Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage Fluoromount-G™, avec DAPI
Pour une utilisation dans le montage des lames après une coloration par immunofluorescence ainsi que la coloration de l’ADN double brin. Le Fluoromount-G™ hydrosoluble est utilisé pour monter des lames dans lesquelles l’étape finale de coloration est aqueuse.
Marque: Invitrogen™ 00-4959-52
80.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le Fluoromount-G™, avec DAPI, présente une émission fluorescente maximale à 455 nm et peut réduire la quantité de piégeage du fluorochrome lors de la microscopie par fluorescence
- Milieu liquide transparent contenant une coloration nucléaire fluorescente
- Fourni sous forme de solution mère unique contenant de l’azoture de sodium
Spécification
20 mL | |
Milieu de montage | |
Fluoromount-G™ | |
Solution de monteur |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
E143145 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4959-52 |
E143194 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4959-52 |
E143277 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 00-4959-52 |
E141201 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 00-4959-52 |
E141400 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 00-4959-52 |