Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2
Marque:  Macherey-Nagel™ 720088.40
Code produit. 10526311
  • 1115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
4 mm
250 mm
100 Å
Nucleosil Chiral-2
Pour la résolution optique du D,L-supidimide, résolution optique de la D,L-warfarine
5 μm
L36
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2 > Dia. int. : 4 mm