Learn More
Velp Scientifica™ Base MultiAluBlock™
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante série 6
Marque: Velp Scientifica™ A00000323
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
- À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
Spécification
Pour diverses combinaisons de MultiAluBlockstrade; | |
135 mm | |
Agitateurs à plaque chauffante série 6 | |
Accessoire, base |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Base MultiAluBlock™ > Diamètre : 135 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu