Learn More
Fluorescamine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11370368
Fluorescamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370368
25 mg
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Code produit. 11370368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043749.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la détection fluorescente d’acides aminés, de peptides et de protéines
For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins.Fluorescamine plays an important role as a reagent for the detection of amines, peptides and proteins. It is also used as a substrate for measuring protease activity. It is utilized in the detection and quantitation of residual aminopenicillins and sulfonamides in honey by HPLC. It finds application in the determination of lisinopril in human plasma and urine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Numéro MDL MFCD00005928
Clé InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dionAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Fluorescamine
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc à crème
Quantité 25 mg
Merck Index 14,4158
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dione
Poids de la formule 278.27
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP05L009 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Numéro de lot10252731 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Numéro de lotU09K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Numéro de lotP20K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
Numéro de lot10249972 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number043749.MC,043749.MB,043749.ME
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fluorescamine, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt