Learn More
Fluorescamine, pure, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fluorescamine |
Point de fusion | 155.0°C to 157.0°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 278.26 |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Flacon en verre |
Extinction spécifique | 900 (235nm, ether) min. |
Couleur | Jaune |
Quantité | 25 mg |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449779 | Certificat d’analyse | 30/01/2023 | 191675000,191670250,191671000,191670025 |
A0407010 | Certificat d’analyse | 02/10/2021 | 191675000,191670250,191671000,191670025 |
A0428431 | Certificat d’analyse | 29/03/2021 | 191675000,191670250,191671000,191670025 |
A0397668 | Certificat d’analyse | 21/12/2020 | 191675000,191670250,191671000,191670025 |
Sécurité et traitement
- Fluorescamine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant