Learn More
Fluorescamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380368
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Pour la détection fluorescente d’acides aminés, de peptides et de protéines
For fluorescent detection of amino acids, peptides and proteins.Fluorescamine plays an important role as a reagent for the detection of amines, peptides and proteins. It is also used as a substrate for measuring protease activity. It is utilized in the detection and quantitation of residual aminopenicillins and sulfonamides in honey by HPLC. It finds application in the determination of lisinopril in human plasma and urine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Numéro MDL MFCD00005928
Clé InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dion
CID PubChem 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescamine
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 100 mg
Merck Index 14,4158
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dione
Poids de la formule 278.27
Forme physique Poudre