Learn More
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF75
Capteur de température flexible pour positionnement dans la chambre ou dans la charge.
Marque: Memmert™ UF75H8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge
- Pour la mesure de la température locale (jusqu’à 1 capteur supplémentaire possible)
- La température mesurée est indiquée sur l’affichage, enregistrée dans la mémoire de données intégrale et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Étuve UF75 | |
Sonde de température |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Capteur de température flexible Pt100 pour UF75 > S’utilise avec : UF75
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu