Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond plat avec joint rodé conique
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
96.20€ - 945.52€
Spécification
Comprend | Joint rodé conique et étiquette de marquage |
---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10141471
|
Lenz Laborglasintrumente
03011937 |
100 mL | NS 19/26 | 64 mm |
178.08€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10643501
|
Lenz Laborglasintrumente
03012937 |
100 mL | NS 29/32 | 64 mm |
96.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10433491
|
Lenz Laborglasintrumente
03012973 |
2 L | NS 29/32 | 166 mm |
828.92€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10060211
|
Lenz Laborglasintrumente
03011949 |
250 ml | NS 19/26 | 85 mm |
311.64€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10274141
|
Lenz Laborglasintrumente
03012473 |
2 L | NS 24/29 | 166 mm |
945.52€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10460703
|
Lenz Laborglasintrumente
03012428 |
50 ml | NS 24/29 | 51 mm |
146.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10500122
|
Lenz Laborglasintrumente
03012437 |
100 mL | NS 24/29 | 64 mm |
169.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10694382
|
Lenz Laborglasintrumente
03011958 |
500 mL | NS 19/26 | 105 mm |
464.28€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10767891
|
Lenz Laborglasintrumente
03012470 |
1 L | NS 24/29 | 131 mm |
575.58€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec étiquette de marquage
- Matériau :DURAN™
Spécification
Joint rodé conique et étiquette de marquage |