Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond plat avec joint rodé conique
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03012428
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
50 ml | |
NS 24/29 | |
10/paquet |
Joint rodé conique et étiquette de marquage | |
51 mm |