Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond plat avec joint rodé conique
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03011958
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
500 mL | |
NS 19/26 | |
10/paquet |
Joint rodé conique et étiquette de marquage | |
105 mm |