missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18

Les cartouches FlashPure Select C sont conçues pour des performances ultimes et inégalées.

Marque:  BUCHI 140000127

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16340236

  • 902.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Particules sphériques
  • 13 à 17 μm de silice, 20 à 35 μm de C18
  • Les cartouches en gel de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de cartouches de 4 g à 3 000 g
  • Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
1 Pc.
220 g
Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides
C18
20 to 35 μm
C18
Tout système Flash
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Select : C18 > FlashPure Select ; phase stationnaire : C18 ; taille : 220 g, quantité : 1 unité

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis