Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure Ecoflex : Silice
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
10 unité
10 unités
12 unités
18 unité
1 unité
20 unités
2 unités
3 unités
5 unités
6 unités
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1600 g
3000 g
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
18 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
- Solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour les séparations standard
- Grande sélection de cartouches de 4 g à 5 000 g
- Non-RFID compatible avec tous les systèmes BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.
- Ecoflex Silica est idéal pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.
- La silice fonctionnalisée Amino fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.
- La silice fonctionnalisée C est idéale pour les peptides et les composés apolaires dans une phase mobile aqueuse.
- La silice fonctionnalisée offre une sélectivité alternative pour plusieurs types de polarité et est idéale pour les lipides.
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, les cétones et les esters
Spécification
Spécification
| Matériau | PP |
| Type | Silice |
| Comprend | 10 unité |
| Résolution | 40 à 63 μm |
| Poids du lit (métrique) | 80 g |
| Type de colonne | Silice |
| À utiliser avec (application) | Applications de base, composés polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Tout système Flash |