Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FL Series avec compresseur d’air
Comprend un clavier antiéclaboussures et un indicateur de température à LED. Les bains réfrigérants à recirculation compacts avec compresseur d’air Julabo™ AWC100 offrent un faible encombrement et sont conçus spécifiquement pour les applications pour lesquelles la température de l’eau de refroidissement peut être supérieure à la température ambiante et où le contrôle de la température est secondaire.
4540.00€ - 31035.00€
Spécification
Gamme de températures 5°C à 40°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Débit Capacité (métrique) Alimentation électrique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Débit Capacité (métrique) Alimentation électrique Prix Quantité et disponibilité  
10562144
Afficher les documents
Julabo™
9660003
15 l/min 3 à 4,5 L 100/230 V, 50/60 Hz
4540.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11974828
Afficher les documents
Julabo™
9666040
60 l/min 24 à 30 L 230/400 V 50/60 Hz 3 ph
13760.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11920278
Afficher les documents
Julabo™
9666200
80 l/min 15 à 37 L 400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
31035.00€
1 pièce
11924848
Afficher les documents
Julabo™
9666110
60 l/min 39 à 47 L 230/400 V 50/60 Hz 3 ph
21310.00€
1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10272681
Afficher les documents
Julabo™
9600160
20 l/min 11 L 230 V, 60 Hz, 10 A
10420.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10453325
Afficher les documents
Julabo™
9666025
60 l/min 30 L 230 V, 60 Hz, 16 A
11675.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10450264
Afficher les documents
Julabo™
9663012
40 l/min 17 L 230 V, 60 Hz, 11 A
7480.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10140781
Afficher les documents
Julabo™
9600120
20 l/min 8 à 11 L 230 V/50 Hz
9290.00€
1 pièce
10265733
Afficher les documents
Julabo™
9661006
23 l/min 8 L 115/230 V 60 Hz 10 A
5355.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10130913
Afficher les documents
Julabo™
9663017
40 l/min 17 L 230 V, 60 Hz, 10 A
7905.00€
1 pièce
10222493
Afficher les documents
Julabo™
9661017
23 l/min 17 L 115/230 V 60 Hz 15 A
7360.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954838
Afficher les documents
Julabo™
9666070
60 l/min 39 à 47 L 230/400 V 50/60 Hz 3 ph
18040.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944828
Afficher les documents
Julabo™
9663040
40 l/min 30 L 230 V, 60 Hz, 11 A
12240.00€
1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10512055
Afficher les documents
Julabo™
9661012
23 l/min 17 L 115/230 V 60 Hz 14 A
6595.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2025
Description
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Grand affichage LED lumineux
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
  • Indicateur de pression
  • Vanne de dérivation pour le réglage de la pression de la pompe
Spécification
Spécification
5°C à 40°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FL Series avec compresseur d’air