Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FL Series avec compresseur d’air
Code produit. 10512055
Click to view available options
Débit:
15 l/min
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
11 L
15 à 37 L
17 L
24 à 30 L
3 à 4,5 L
30 L
39 à 47 L
8 l
8 à 11 L
Alimentation électrique:
100/230 V, 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V, 60 Hz, 10 A
230 V, 60 Hz, 11 A
230 V, 60 Hz, 16 A
230 V/50 Hz
230/400 V 50/60 Hz 3 ph
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10512055
Marque: Julabo™ 9661012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un clavier antiéclaboussures et un indicateur de température à LED. Les bains réfrigérants à recirculation compacts avec compresseur d’air Julabo™ AWC100 offrent un faible encombrement et sont conçus spécifiquement pour les applications pour lesquelles la température de l’eau de refroidissement peut être supérieure à la température ambiante et où le contrôle de la température est secondaire.
  • Conception ergonomique et fonctionnement simple
  • Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
  • Grand affichage LED lumineux
  • Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
  • Indicateur du niveau de remplissage
  • Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
  • Température admissible de retour +80°C
  • Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
  • Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
  • Cuves de bains en acier inox intégrées
  • Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
  • Dispositif de vidange à l’avant
  • Sans fentes latérales
  • Interface RS232 pour connexion PC
  • Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
  • Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
  • Indicateur de pression
  • Vanne de dérivation pour le réglage de la pression de la pompe
Spécification
Capacité (métrique) 17 L
Certifications/Conformité CE, CEI 60529: 21
Puissance de refroidissement 0,3 kW à -20°C, 0,6 kW à -10°C, 0,9 kW à 0°C, 1 kW à 10°C, 1,2 kW à 20°C (milieu
Débit 23 l/min
À utiliser avec (équipement) Pour un refroidissement respectueux de l’environnement
Gamme de températures 5°C à 40°C
Pression max. 14,5 psi
Modèle FL1201
Réfrigérant R404A
Précision de la température ± 0,5°C
Stabilité de la température ± 0,5°C
Longueur (métrique) 76 cm
Largeur (métrique) 50 cm
Hauteur (métrique) 64 cm
Poids à l’expédition (métrique) 107 kg
Poids (métrique) 76 kg
Alimentation électrique 115/230 V 60 Hz 14 A
Tension 115 / 230 V
Fréquence 60 Hz