Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation FL Series avec compresseur d’air
Click to view available options
Débit:
15 l/min
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacité (métrique):
11 L
15 à 37 L
17 L
24 à 30 L
3 à 4,5 L
30 L
39 à 47 L
8 l
8 à 11 L
Alimentation électrique:
100/230 V, 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V, 60 Hz, 10 A
230 V, 60 Hz, 11 A
230 V, 60 Hz, 16 A
230 V/50 Hz
230/400 V 50/60 Hz 3 ph
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
- Grand affichage LED lumineux
- Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
- Indicateur du niveau de remplissage
- Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
- Température admissible de retour +80°C
- Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
- Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
- Cuves de bains en acier inox intégrées
- Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
- Dispositif de vidange à l’avant
- Sans fentes latérales
- Interface RS232 pour connexion PC
- Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
- Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
- Indicateur de pression
- Vanne de dérivation pour le réglage de la pression de la pompe
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 39 à 47 L |
| Certifications/Conformité | CE, CEI 60529: 21 |
| Puissance de refroidissement | 3 kW à -20°C, 5 kW à -10°C, 7,5 kW à 0°C, 9 kW à 10°C, 11 kW à 20°C (milieu étha |
| Débit | 60 l/min |
| À utiliser avec (équipement) | Pour un refroidissement respectueux de l’environnement |
| Gamme de températures | 5°C à 40°C |
| Pression max. | 7.2 à 87 psi |
| Modèle | FL11006 |
| Réfrigérant | R404A |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Afficher plus |