Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2
Cet instrument de mesure portatif effectue des mesures de pH / mV fiables et de grande qualité par simple pression d’un bouton
368.00€ - 902.00€
Spécification
Précision (mV) | ±1 |
---|---|
Précision (température) | ±0,5°C |
Gamme (pH) | 0 à 14 |
Résolution (pH) | 0.01 |
Résolution (mV) | 1mV |
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15543380
|
Mettler Toledo™
30266946 |
Instrument de mesure F2 uniquement | Clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH | Applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit |
368.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15573370
|
Mettler Toledo™
30266889 |
Kit F2 Standard | Capteur LE438 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH | Pour une large gamme d’échantillons aqueux généraux, notamment les émulsions et les suspensions |
800.00€
1 unité |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15503370
|
Mettler Toledo™
30266882 |
Kit F2 Field | Capteur LE438 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH, étui de transport | Pour une large gamme d’échantillons aqueux généraux et pour les mesures sur le terrain |
902.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15593360
|
Mettler Toledo™
30266881 |
Kit F2 Food | Capteur LE427 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH, étui de transport | Pour les échantillons solides et semi-solides comme la viande, les fruits, le fromage, etc. |
600.00€
1 unité |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Différentes combinaisons d’appareils de mesure, capteurs et accessoires portatifs disponibles, idéales pour des applications ou des échantillons spécifiques.
- Boîtier en ABS robuste et étanche IP 67
- Grand écran LCD segmenté et bien structuré de 3.1 po pour une visualisation facile
- Disposition intuitive des boutons et menu simple pour un fonctionnement facile
- Conception ergonomique pour le confort des grandes et petites mains
- Le support béquille pliable offre une vision optimale sur une paillasse de laboratoire.
- Résistent aux environnements humides et exigeants
- Étui de transport compact inclus
- Étalonnage à trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
- Compensation de température ATC et MTC
- Avec enregistrement automatique et manuel du point final, signal sonore du point final, signal visuel du point final
- Entrées capteur BNC, Cinch
- Idéaux pour les applications mobiles en laboratoire, en ligne ou à l’extérieur
- Gamme de pH : 0.00 à 14.00
- Résolution de pH : 0.01
- Précision de pH : ± 0.01 mV
- Gamme de tensions : -1999 à 1999 mV
- Résolution en mV : 1 mV
- Précision de la tension : ±1 mV
- Plage de températures : 0° à +100°C 32° à 212°F)
- Résolution de la température : 0.1°C
- Précision de la température : ±0.5°C
- Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
- Heures de fonctionnement : >200 heures
- Alimentation électrique : 4 x 1.5 V AAA LRO3 ou 4 x 1.2 V AAA NiMH HR03
- Dimensions : 18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 po)
- Poids : 0.26 kg (0.5 lb)
- Appareil de mesure F2 uniquement : convient pour des applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
- Kit F2 Food : convient pour les échantillons solides et semi-solides comme la viande, les fruits, le fromage, etc.
- Kit F2 Field : convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux et pour les mesures sur le terrain
- Kit F2 standard : convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux, notamment les émulsions et les suspensions
Spécification
±1 | |
0 à 14 | |
1mV | |
0.1° | |
200 mesures, étalonnage actuel | |
18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 in) | |
0.5 lb |
±0,5°C | |
0.01 | |
3 | |
LCD | |
BNC, Cinch | |
0.26 kg | |
ATC et MTC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2