Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2
Code produit. 15503370 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure F2 uniquement
Kit F2 Field
Kit F2 Food
Kit F2 Standard
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15503370
Marque: Mettler Toledo™ 30266882
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE438 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon de pH, boîtier de transport
Cet instrument de mesure portatif effectue des mesures de pH / mV fiables et de grande qualité par simple pression d’un bouton
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
  • Boîtier ABS robuste et étanche, indice IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Comprend un boîtier de transport compact
  • Étalonnage à trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • BNC, entrées de capteur Cinch
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Spécifications :
  • Gamme de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution de pH : 0,01
  • Précision du pH : + 0,01 mV
  • Gamme mV : –1999 à 1999 mV
  • Résolution des mV : 1 mV
  • Précision mV : ± 1 mV
  • Plage de températures : 0° à +100°C (32°F à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : ±0,5°°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Heures de fonctionnement : > 200 h
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA LR03 1,5 V ou 4 piles NiMH HR03 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
  • Poids : 0,26kg (0,5 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F2 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit alimentaire F2 : Convient aux échantillons solides et semi-solides tels que la viande, les fruits, le fromage, etc.
  • Kit de terrain F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux et aux mesures en déplacement
  • Kit standard F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux, y compris les émulsions et les suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Capteur LE438 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH, étui de transport
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±1
À utiliser avec (application) Pour une large gamme d’échantillons aqueux généraux et pour les mesures sur le terrain
Measurement Modes pH
Étalonnage Étalonnage en trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) -1999 to 1999
Résolution (mV) 1mV
Calibration Points 3
Plage de températures (métrique) 0°C to 100°C
Résolution (température) 0.1°
Type d’affichage LCD
Backlight Option None
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Points de données 200
Type de fonction d’enregistrement Automatic, Manual
Entrées BNC, Cinch
Dimensions (L x l x H) 18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 in)
Poids (métrique) 0.26 kg
Poids (impériale) 0.5 lb
Modèle F2
Compensation thermique ATC et MTC
Type Kit F2 Field