Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveGo™ F2
Code produit. 15593360 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure F2 uniquement
Kit F2 Field
Kit F2 Food
Kit F2 Standard
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15593360
Marque: Mettler Toledo™ 30266881
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE427 IP67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon de pH, boîtier de transport
Cet instrument de mesure portatif effectue des mesures de pH / mV fiables et de grande qualité par simple pression d’un bouton
Différentes combinaisons d’instruments portatifs de mesure, de capteurs et d’accessoires sont disponibles, toutes parfaitement adaptées à des applications ou échantillons spécifiques.
  • Boîtier ABS robuste et étanche, indice IP67
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 3,1 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Sa conception ergonomique offre du confort aux petites comme aux grandes mains
  • Le pied pliable offre une visualisation optimale lorsque l’instrument se trouve sur une paillasse de laboratoire
  • Résiste aux environnements humides et exigeants
  • Comprend un boîtier de transport compact
  • Étalonnage à trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • BNC, entrées de capteur Cinch
  • Parfait pour les applications mobiles en laboratoire, sur place et à l’extérieur
Spécifications :
  • Gamme de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution de pH : 0,01
  • Précision du pH : ±0,01mV
  • Gamme mV : –1999 à 1999 mV
  • Résolution des mV : 1 mV
  • Précision mV : ± 1 mV
  • Plage de températures : 0° à +100°C (32°F à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : ±0,5°°C
  • Taille de la mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Heures de fonctionnement : > 200 h
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA LR03 1,5 V ou 4 piles NiMH HR03 1,2 V
  • Dimensions : 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 po)
  • Poids : 0,26kg (0,5 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F2 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit alimentaire F2 : Convient aux échantillons solides et semi-solides tels que la viande, les fruits, le fromage, etc.
  • Kit de terrain F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux et aux mesures en déplacement
  • Kit standard F2 : Convient à une large gamme d’échantillons aqueux généraux, y compris les émulsions et les suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Capteur LE427 IP 67, clip d’électrode, dragonne, guide d’installation rapide, kit de démarrage pour tampon pH, étui de transport
Précision (température) ±0,5°C
Précision (mV) ±1
À utiliser avec (application) Pour les échantillons solides et semi-solides comme la viande, les fruits, le fromage, etc.
Measurement Modes pH
Étalonnage Étalonnage en trois points avec quatre groupes de tampons prédéfinis
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) -1999 to 1999
Résolution (mV) 1mV
Calibration Points 3
Plage de températures (métrique) 0°C to 100°C
Résolution (température) 0.1°
Type d’affichage LCD
Backlight Option None
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Points de données 200
Type de fonction d’enregistrement Automatic, Manual
Entrées BNC, Cinch
Dimensions (L x l x H) 18.8 × 7.7 × 3.3 cm (97.4 × 3 × 1.3 in)
Poids (métrique) 0.26 kg
Poids (impériale) 0.5 lb
Modèle F2
Compensation thermique ATC et MTC
Type Kit F2 Food