Learn More
Fisherbrand™ Pipeteur universel
La poire pour pipette à fonctionnement facile à une main assure une titration précise. Un code couleur facilite l’identification.
22.86€ - 25.35€
Spécification
Matériau Polyéthylène
Type Contrôleur de pipette
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15239805
Afficher les documents
Fisherbrand™
14955110
Vert 10 ml
22.86€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15229805
Afficher les documents
Fisherbrand™
14955111
Rouge 25 ml
25.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15209805
Afficher les documents
Fisherbrand™
14955201
Bleu 2 ml
25.25€
1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • En polyéthylène de haute qualité
  • Accepte les pipettes en verre et sérologiques
  • Idéal pour les titrations d’acide et de savon
  • Les marquages transparents facilitent la mesure
  • Pipette 10 ml marquée par incréments de 0,10 ml
  • Pipette 25 ml marquée par incréments de 0,20 ml
  • La molette rotative dessine ou distribue du liquide
  • Le levier latéral permet de distribuer rapidement tout le contenu
25 ml fonctionnent pour des pipettes de 10 et 25 ml
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Contrôleur de pipette
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipeteur universel