Learn More
Fisherbrand™ Pipeteur universel
Le fonctionnement facile à une main permet une titration précise
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.03780kg
Description
- En polyéthylène de haute qualité
- Accepte les pipettes en verre et sérologiques
- Idéal pour les titrations d’acide et de savon
- Les marquages transparents facilitent la mesure
- 10Pipette ml marquée par incréments de 0,10 ml
- Pipette 25 ml marquée par incréments de 0,20 ml
- La molette rotative dessine ou distribue du liquide
- Le levier latéral permet de distribuer rapidement tout le contenu
25 ml convient aux pipettes de 10 ml et 25 ml
Spécification
Vert | |
Polyéthylène | |
Poire pour pipette, contrôleur de pipettes | |
10 ml |