Learn More
Fisherbrand™ Pipeteur universel
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En polyéthylène de haute qualité
- Accepte les pipettes en verre et sérologiques
- Idéal pour les titrations d’acide et de savon
- Les marquages transparents facilitent la mesure
- 10Pipette ml marquée par incréments de 0,10 ml
- Pipette 25 ml marquée par incréments de 0,20 ml
- La molette rotative dessine ou distribue du liquide
- Le levier latéral permet de distribuer rapidement tout le contenu
25 ml convient aux pipettes de 10 ml et 25 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Contrôleur de pipette |
| Volume (métrique) | 2 ml |