Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres 24 heures Traceable™, fonction de temps fractionné cumulé ; LCD monocanal
Numérique, portatif
Marque: Fisherbrand™ 90024-04
Alert:
LEN(W18)
Description
Numérique, portatif, pour applications générales. Les chronomètres 24 heures Fisherbrand™ Traceable offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation, de chronométrage continu et de temps fractionné cumulé.
- Résolution : 1 seconde
- L’horloge affiche l’heure du jour à la seconde près, le matin et l’après-midi, la date et le jour de la semaine
- Boîtier en plastique ABS robuste
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Chronomètre numérique / chronographe | |
Audible | |
0,01 s | |
Plastique ABS | |
3 in | |
2,5 in | |
0,8 in | |
2,03cm | |
1,5 oz. | |
Pile à l’oxyde d’argent 2 ans, boîtier en plastique ABS antichoc et cordon | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 h | |
0,035% | |
LCD | |
3 x 2,5 x 0,8 po (7,62 x 6,35 x 2,03 cm) | |
7,62cm | |
6,35cm | |
0,375 in | |
0,95cm | |
0,042 kg | |
Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine |