Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution de détergent Triton X-100 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié qui est stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Triton X-100 Sufact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Triton™ X-100 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Triton X-100 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensio-actifs sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Triton X-100 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 647
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 140
- Poids moléculaire micellaire : 90 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
- Point de trouble : 64°C
- Dialysable : Non
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Surfact-Amps, Triton |
| Type de réactif | Solution détergente |
| Quantité | 1 litre |