Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre
GREENER_CHOICE
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
Marque:  Fisherbrand™ T102R-FIS
28.79 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11588402
  • 59.50€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0.1 à 10μl
Non stérile
Autoclavable
46 mm
Portoir à charnières
Universelle
SureOne
2,5 μl
Sans filtre
Transparent
1,25 in
Sans DNase, RNase ni ADN
Version longue
Oui
Polypropylène
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre > 0,1 à 10 μl, extra long, gradué à 2,5 μl, non stérile, rack charnière, 10x96 pointes/plateau