Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Greiner Bio-One 781182
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexibleProfil de puits à coins arrondis
- Empilable
- Puits à code alphanumérique
Service Plan
Non
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
Polystyrène | |
15 à 110 μl | |
Culture cellulaire | |
Coins arrondis | |
8 |
Avec couvercle | |
Transparent | |
384 | |
Stérile | |
131 μl | |
32 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire > Transparentes ; Fond opaque ; Avec couvercle ; 32/boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu