Learn More
Fisherbrand™ Straight Tapered Fine Tip Forceps
Offer better visibility
Marque: Fisherbrand™ 16-100-113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Work well under low magnification.
- Made of antimagnetic stainless steel
- Overall length is 4.75 in., L: 4.75 (120mm); W: 0.393 (10mm); H: 0.06 (1.5mm)
Spécification
Straight Tapered, Fine | |
Acier inoxydable | |
Forceps | |
No Serrations |
4.75 in. | |
120 mm | |
Dissection, recherche, laboratoires, manipulation de petites pièces |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Straight Tapered Fine Tip Forceps > Straight, Tapered Fine Precision Tip
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu