Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis
104.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Description
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
- Avec bouchons attachés
- Bouchons à vis de couleur naturelle avec joints toriques
- Sans RNase et sans DNase
Spécification
Polypropylène | |
2 ml | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique |
Autoclavable | |
Naturel | |
Joint torique | |
À vis | |
25000 ×g |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis > Capacité : 2,0 ml ; fond conique ; FCR max. : 25 000 G
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu