Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
60.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduction du risque de contamination croisée
- Apyrogènes et non cytotoxiques
- En PC durable transparent avec graduations moulées
- Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
- Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
- Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
- Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
- Flacon autoclavable
- Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
Spécification
8,45 à 12,84 oz | |
Clarification optimale | |
Polystyrène | |
Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés | |
Oui | |
Classe VI | |
Bouchon à vis standard avec position de ventilation |
Polypropylène | |
250 à 380 ml | |
Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif | |
Autoclavable | |
Stérile | |
unie |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
20Minutes
48Secondes
39
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons sous agitation > Fond plat ; Bouchon non ventilé ; Capacité : 250 ml ; 12/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu