Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
Réduction du risque de contamination croisée
Marque:  Fisherbrand™ 304119-1000
61.53 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11715253
  • 78.95€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Réduction du risque de contamination croisée
  • Apyrogènes et non cytotoxiques
  • En PC durable transparent avec graduations moulées
  • Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
  • Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
  • Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
  • Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
  • Flacon autoclavable
  • Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
33,8 oz
1000 ml
Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif
Autoclavable
Stérile
À baffles
Polypropylène
Polystyrène
Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés
Oui
Classe VI
Ventilé/Fermé
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    1
    Heures
    20
    Minutes
    48
    Secondes
    46
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    1
    Heures
    20
    Minutes
    48
    Secondes
    46
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons sous agitation > Fond à baffles ; Bouchon ventilé ; Capacité : 1000 ml ; 6/boîte