Learn More
Bel Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
13 l
18 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plateaux en PP résistant à la corrosion.Les plateaux de stérilisation en PP Bel Art™ SP Scienceware™ possèdent des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses inclinés permettant de les empiler.
- Idéal pour la stérilisation d’instruments, de flacons contenant de la gélose, de l’eau déionisée, de la solution saline et d’autres réactifs, et pour le nettoyage de la verrerie dans les éviers en toute sécurité
- Les plateaux sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
- Les couvercles sont vendus séparément
Informations sur la commande
Les couvercles sont vendus séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 13 l |
| Dimensions (L x l x H) | 19 x 10,5 x 5 po (48,3 x 26,7 x 12,7 cm) |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
| Longueur (métrique) | 48,3 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau de stérilisation |
| Largeur (métrique) | 26,7 cm |
| À utiliser avec | S’adapte au couvercle du plateau de 13 L, Mfr. N° H162610000 |
| Longueur (impériale) | 19 po |
| Afficher plus |