Learn More
Solution UV Wavecal pour ICP, 11 composants, Honeywell Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka E2099-100ML
Code produit. 16636043
Description
Description
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
UV Wavecal Solution for ICP
1.07 g/cm3
Normes pour l’ICP et l’ICP-MS
100 mL
<2
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Solution UV Wavecal pour ICP, 11 composants, Honeywell Fluka™ > 100 ml