Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage en polyéthylène avec bouchon à charnière
Destiné à un usage général.
70.00€ - 82.00€
Spécification
Matériau | PEBD, Polyéthylène |
---|---|
À utiliser avec (application) | Usage général |
Comprend | Bouchon à charnière |
Type | Flacon |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16428115
|
Fisherbrand™
033381B |
0,5 in | 1 dr | 2,5 ml |
82.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17206904
|
Fisherbrand™
033381E |
0,86 po | 2,75 dr. | 7 ml |
70.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Destiné à un usage général.
- Polyéthylène léger et durable
- Produit incassable
- Résistance à des températures maximales de 80°C (176°F)
- Les couvercles à charnière à clipser ne peuvent pas être perdus et offrent un ajustement serré à la friction
Spécification
PEBD, Polyéthylène | |
Usage général | |
Bouchon à charnière | |
Flacon |