Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage en polyéthylène avec bouchon à charnière
Destiné à un usage général.
Marque: Fisherbrand™ 033381E
60.93 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "24160" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Destiné à un usage général.
- PE léger et durable
- Produit incassable
- Résistent à des températures allant jusqu’à 80°C (176°F)
- Les couvercles à onglet articulés ne peuvent pas être perdus et offrent un ajustement à enfoncer serré
Spécification
0,86 po | |
PEBD, Polyéthylène | |
Usage général | |
Bouchon à charnière | |
7 ml | |
Bouchon à clipser | |
100/boîte | |
Flacon |
22 mm | |
7 ml | |
1,23 po | |
2,75 dr. | |
Non autoclavable | |
32 mm | |
1 mm (paroi) |