Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage en polyéthylène avec bouchon à charnière
65.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21757" pour bénéficier de cette offre.
Description
Destiné à un usage général.
- PE léger et durable
- Produit incassable
- Résistent à des températures allant jusqu’à 80°C (176°F)
- Les couvercles à onglet articulés ne peuvent pas être perdus et offrent un ajustement à enfoncer serré
Spécification
Flacon, échantillon en PEBD de 2,5 ml | |
Translucide | |
PEBD, Polyéthylène | |
Oui | |
Usage général | |
1,24 in | |
100 | |
80°C | |
2,5 ml | |
Non autoclavable | |
31,5 mm | |
1 mm (paroi) |
0,5 in | |
14 mm | |
Non stérile | |
2,5 ml | |
Non | |
Bouchon à charnière | |
176°F | |
1 dr | |
PEBD | |
Bouchon à clipser, couvercle à charnière enfichable | |
100/carton | |
Flacon |