Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
Marque: Fisherbrand™ 300120-0001
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
1 oz, 30 ml | |
1 oz | |
PEBD | |
28 mm | |
Oui | |
Non | |
Flacon à col large | |
28 mm |
30 ml | |
Translucide | |
Stérile | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Non autoclavable | |
Large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD) > Capacité : 1 oz (30 ml) ; bouchon à vis de 28 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu