Learn More
Fisherbrand™ Kit de pH/ORP-mètre portatif Accumet avec Accumet AE6K dans une mallette de transport
KIT Accumet de pH-mètre portatif Fisherbrand avec Accumet AE6K dans une mallette de transport
Marque:  Fisherbrand™ 13-636-AE6K
Code produit. 15676895
  • 435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Kit de pH-mètre Fisherbrand portatif Accumet avec Accumet AE6K dans une mallette de transport
Description
Caractéristiques du produit :
  • Étalonnage du bouton-poussoir multipoints (jusqu’à cinq points) avec une précision de pleine échelle de ± 1 %
  • Possibilité d’étalonnage automatique rapide et facile ou d’étalonnage manuel personnalisé, proche de l’échantillon
  • Gamme automatique pour les mesures de conductivité / TDS pour une réponse rapide et une meilleure résolution sur une large plage de mesure
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes
  • La fonction de “Maintien” bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostique avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • Électrode avec compensation automatique de la température intégrée, conçue pour un piégeage minimal des bulles d’air pendant la mesure
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • Kit de mesure : contient tout ce dont vous avez besoin pour l’étalonnage et la mesure dans une mallette de transport robuste
Applications :
  • Tests courants : Pour des contrôles rapides et précis de la conductivité ou TDS, sur le terrain et dans les écoles.
  • Environnement/agriculture : Utile dans les contrôles des nutriments et des engrais dans les industries hydroponiques et agricoles.
  • Test la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau dure, de l’eau non traitée, de l’eau industrielle et de rinçage, de l’eau potable, de l’eau des effluents, de l’eau de la piscine et de l’eau de procédé. Idéal pour tous les types d’assurance qualité, les industries de l’impression et les tests de qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pH-mètre portatif
± 0,5°C
0 à 14
-1000 à 1000
pH-ORP-mètre AE6, protection/support en caoutchouc, électrode combi pH/température 3 en 1 ECFC7352901B, Mallette de protection et kit de transport pH
± 0,01
0,01
LCD
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de pH/ORP-mètre portatif Accumet avec Accumet AE6K dans une mallette de transport >