Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
Description
Réalisez votre prochaine percée majeure. L’incubateur à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 est spécialement conçu pour fournir des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture, de la recherche fondamentale aux applications de pointe les plus exigeantes, afin que vous soyez paré à toute éventualité. De meilleures solutions pour une croissance cellulaire optimale. Nos incubateurs à CO2 avec leurs cuves intérieures en cuivre ou acier inox non corrosif constituent un environnement in vitro idéal. Leur grande capacité de 255 L offre de l’espace pour des applications à cadence élevée et pour des dispositifs de culture permettant le traitement d’échantillons plus grands.
Chambre à chauffage direct
- Cuve en acier inox électropoli de 255 L (9,0 pieds cubes) à faible encombrement et facilement empilable
- Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
Débit d’air actif THRIVE
- Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
- Récupération rapide de tous les paramètres en moins de 10 minutes pour des conditions stables de mise en culture
- Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
- Filtration HEPA de classe ISO 5
- HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
- Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
- La protection continue minimise les risques de fixation des contaminants en suspension sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité couvert intégré
- Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
- Le couvercle empêche les particules et milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
- La séparation d’eau offre une chambre d’incubation sans condensation, limitant les zones de reproduction des contaminants
- Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide qu’avec d’autres conceptions de bac d’eau classiques
- Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
- Le capteur du niveau d’eau indique quand un remplissage est nécessaire
- Cycle de stérilisation à haute température sur demande “Steri-Run”
- Le cycle de nuit validé indépendamment garantit une élimination complète de tous les contaminants biologiques
- Le cycle à 180°C est conçu pour une stérilisation uniforme de 12 log sur toutes les surfaces de la chambre
- Simplifie le nettoyage et élimine la nécessité d’autoclavage et de réassemblage séparés des composants
- Commande par écran tactile iCAN intuitif et interactif
- La brillance de l’écran LED permet de surveiller toutes les interactions de l’incubateur
- Permet de visualiser les changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des usages
- Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
- Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Solution de surveillance sans fil
- Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer, fonctionne avec le Cloud Thermo Fisher pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos incubateurs à CO2.
- Le DeviceLink HUB surveille la température de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes de la connexion de sortie de données de l’incubateur, RS-232 ou USB
- Les alarmes et les notifications sont également envoyées à l’utilisateur par e-mail et notification push sur mobile
- Le DeviceLink HUB est un accessoire en option pour les modèles dotés de l’interface tactile iCAN
- Le DeviceLink HUB est disponible dans les pays suivants :
- États-Unis et Canada
- 28 pays membres de l’Union européenne
- Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
- Capteurs et sondes in situ conçus pour un contrôle de précision
- Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
- Capteur de CO2 de conductivité thermique (CT) avec compensation HR conçu pour une récupération rapide et un fonctionnement stable
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9,0 pied cube |
| Sorties de données | USB et 4 à 20 mA en option |
| Description | Incubateur à CO2 simple Forma Steri-Cycle i250 |
| Capacité (métrique) | 255 L |
| Matériau de la cuve | Cuivre |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Acier inoxydable (18/8) |
| Contrôle de l’oxygène | En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % |
| Humidité relative | < 93 % à 37°C |
| Afficher plus |