Learn More
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
299.00€ - 315.68€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Gamme de produits | Elite |
Type de doigt | Ergonomique |
Fixation sécurisée de la pointe | Éjecteur de cônes à commande assistée |
Garantie | 3 ans |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11815762
![]() |
Fisherbrand™
4680000 |
0,2 à 2 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11825762
![]() |
Fisherbrand™
4680010 |
0.5 à 5μl |
315.68€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11835762
![]() |
Fisherbrand™
4680020 |
1 à 10 μl |
299.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11845762
![]() |
Fisherbrand™
4680030 |
2 à 20 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11855762
![]() |
Fisherbrand™
4680040 |
5 à 50 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11865762
![]() |
Fisherbrand™
4680050 |
10 à 100 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11875762
![]() |
Fisherbrand™
4680060 |
20 à 200 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11805772
![]() |
Fisherbrand™
4680090 |
1 à 10 ml |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11895762
![]() |
Fisherbrand™
4680080 |
0,5 à 5 ml |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11885762
![]() |
Fisherbrand™
4680070 |
100 à 1000 μl |
305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
- Entièrement autoclavable — La pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
- Éjection de pointes à commande assistée — Mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
- Poignée ergonomique, légère et confortable — Préhension confortable et fixation des pointes sans effort
- Adaptation optimale avec les pointes de pipettes SureOne— ™ Meilleures performances de pipetage
- Piston “Super blow-out” — Crée une poussée d’air de 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Garantie
Trois ans.
Spécification
Autoclavable | |
Ergonomique | |
3 ans |
Elite | |
Éjecteur de cônes à commande assistée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™