Learn More
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
Marque: Fisherbrand™ 4680050
141.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24314" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Certificat d’étalonnage et outil d’étalonnage en laboratoire.
Description
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
- Entièrement autoclavable — la pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
- Éjecteur de pointes à commande assistée — mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
- Poignée ergonomique légère et confortable — préhension confortable et fixation des pointes sans effort
- Ajustement optimal avec les pointes pour pipettes SureOne™ — meilleures performances de pipetage
- Piston “Super blow-out” — crée une poussée d’air 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Prestations de service
Trois ans.
Spécification
0,8 à 3 % | |
Autoclavable | |
Elite | |
10 à 100 μl | |
Certificat d’étalonnage, outil d’étalonnage en laboratoire | |
Éjecteur de pointes à commande assistée |
Cônes SureOne™ | |
Pointe SureOne™ | |
Micropipette | |
Ergonomique | |
0.2 μl | |
3 ans |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Promotions
-
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
44Heures
15Minutes
41Secondes
45 -
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
27Heures
15Minutes
41Secondes
45Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%