Learn More
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 5 ml
0.5 à 5μl
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Certificat d’étalonnage et outil d’étalonnage en laboratoire.
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
- Entièrement autoclavable — la pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
- Éjecteur de pointes à commande assistée — mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l’éjection des pointes jusqu’à 50 %
- Poignée ergonomique légère et confortable — préhension confortable et fixation des pointes sans effort
- Ajustement optimal avec les pointes pour pipettes SureOne™ — meilleures performances de pipetage
- Piston Super blow-out — crée une poussée d’air 150 % plus puissante que celle d’un piston classique pour la distribution de microgouttes
Garantie
Trois ans.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
| Précision | 1 à 2,5 % |
| Pointes compatibles | Cônes SureOne™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pointe SureOne™ |
| Gamme de produits | Elite |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | Certificat d’étalonnage, outil d’étalonnage en laboratoire |
| Incréments | 0,02 μl |
| Afficher plus |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu