Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™
L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise
Marque: Fisherbrand™ 430044
168.81 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes à centrifuger coniques en PP Fisherbrand™ Easy Reader™ offrent une résistance chimique exceptionnelle dans un grand nombre de tailles. L’impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise.
- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Stérile
- Avec graduations noires et zone de marquage blanche
- Les tubes de 15 ml sont gradués par subdivisions de 0,5 ml, de 2 à 14,5 ml
- Les tubes de 50 ml sont gradués par subdivisions de 5 ml, de 5 à 50 ml
Informations sur la commande
Conditionnement en racks ou dans des manchons en mousse.
Spécification
95 kPa | |
Polypropylène | |
25 | |
La plage de températures de fonctionnement recommandée pour le PP et le PET est la même (0 à 40°C) | |
Conique | |
Conique | |
28 mm | |
Tube à centrifuger |
50 ml | |
Conditionnés avec deux racks en PS supplémentaires | |
25/sachet | |
Stérile | |
115 mm | |
Bouchon à joint | |
5 mL | |
15 000 x g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant